Learn More
H-B Instrument™ Termómetros electrónicos calibrados SP Scienceware™ con sensor resistente al agua; zona dual:-50°/+70 °C de temperatura externa
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +70 °C de temperatura externa; de -10 °C a +50 °C de temperatura interna
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Se proporcionan instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Requires
Pila LR44
- Medición de zona dual con cables de 1 o 3 m
- Las características disponibles incluyen lecturas de temperatura mínima/máxima, pantalla doble/triple y alarmas
- Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
- Serializados individualmente, marcado CE
- Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST
- Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized.
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0°, 50 °C |
| Certificaciones/conformidad | Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1,8 x 3,5 x 1,8 in (44,5 x 8,9 x 4,45 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración y verificación de la temperatura; entornos secos y húmedos |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) |
| Material | Plástico |
| Tipo de sonda | Resistente al agua |
| Resolución | 0,1 °C/°F |
| Tipo de producto | Termómetro de refrigerador |
| Temperatura máxima | 70°C |
| Mostrar más |