Learn More
H-B Instrument™ Termómetros electrónicos calibrados SP Scienceware™ con sensor resistente al agua; zona dual:-50°/+70 °C de temperatura externa
Código de producto. 17591565 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +70 °C de temperatura externa; de -10 °C a +50 °C de temperatura interna
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17591565
Marca: H-B Instrument™ B609000200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Se proporcionan instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Requires
Pila LR44
Termómetros digitales que miden eficazmente la temperatura de los entornos húmedos o secos, incluidos congeladores, refrigeradores, baños de agua, acuarios, incubadoras y mucho más.
  • Medición de zona dual con cables de 1 o 3 m
  • Las características disponibles incluyen lecturas de temperatura mínima/máxima, pantalla doble/triple y alarmas
  • Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
  • Serializados individualmente, marcado CE
  • Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST
  • Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized.
Especificaciones
Puntos de calibración 0°, 50 °C
Certificaciones/conformidad Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,8 x 3,5 x 1,8 in (44,5 x 8,9 x 4,45 cm)
Para utilizar con (aplicación) Calibración y verificación de la temperatura; entornos secos y húmedos
Incluye Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Material Plástico
Tipo de sonda Resistente al agua
Resolución 0,1 °C/°F
Tipo de producto Termómetro de refrigerador
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +70 °C de temperatura externa; de -10 °C a +50 °C de temperatura interna
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C