Learn More
Bel-Art™ Abrazadera de rosca de plástico acetal SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
- Can be installed without disconnecting tubing or interrupting operation
- Accepts flexible tubing up to 14mm (1/2 in.) O.D.
- Molded of autoclavable acetal plastic
- Resistant to acids, alkalis and organic solvents
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Cantidad | 3 |
| Tipo | Screw Style Tubing Clamp |
| Material | Plástico acetálico |
| Para utilizar con (equipo) | Fits Tubing O.D. 0.5 in. (1.27cm) in. |
| Longitud (imperial) | 2,31 in |
| Longitud (imperial) de la abertura | 0 to 0.5 in. |
| Longitud (métrico) | 5.867 cm |
| Longitud (métrico) de la abertura | 0 a 1,27 cm |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |