Descripción
Ofrezca el volumen de trabajo de los tubos de cultivo y la comodidad de un formato de placa de 96 pocillos.
- Se puede utilizar para diversos procesos y operaciones, como secuenciación, precipitaciones y dilución
- Compatible con trabajos de ultracongelación o almacenamiento de muestras
- Ideal para procedimientos de pipeteo manuales y multicanal de 8 y 12 canales
- Compatible con procesadores de muestreo robóticos y sistemas automatizados de manipulación de líquidos; incluidos Zymark™, Tecan™, Hamilton Scientific™, Rasys™ y Beckman™;
- Collares de carga lateral necesarios para la carga lateral de sistemas Beckman Biomek
- Las placas están moldeadas con polipropileno esterilizable en autoclave
- Cada pocillo de 2 ml cuenta con un fondo redondo para facilitar la recuperación de la muestra; se identifican alfanuméricamente
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- Dimensiones: 5 x 3,37 x 1,62 pulg. Al
- Una cubierta de ajuste enchavetado de polipropileno (PP) opcional y especialmente diseñada separa cada pocillo con un anillo de sellado para reducir la evaporación y permitir un apilamiento seguro y estable de las placas
- Las cubiertas están enchavetadas para acoplarse únicamente en una posición
Información de órdenes
Envasadas individualmente y disponibles estériles o no estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Estériles; placas de 96 pocillos profundos |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 2 mL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |