Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN económicos de pared fina
Código de producto. 15379008 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
Modelo:
WG-1206-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-7-5
WG-1208-8-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
WG-1242-7-5
WG-1242-8-5
Intensidad de campo:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15379008 203,2 mm WG-1241-8-5 600 MHz paquete de 5
15368778 178 mm WG-1206-7-5 100 MHz paquete de 5
15378778 203,2 mm WG-1206-8-5 100 MHz paquete de 5
15388838 178 mm WG-1226-7-5 300 MHz paquete de 5
15398838 203,2 mm WG-1226-8-5 300 MHz paquete de 5
15308948 178 mm WG-1228-7-5 400 MHz paquete de 5
15318948 203,2 mm WG-1228-8-5 400 MHz paquete de 5
15388978 178 mm WG-1235-7-5 500 MHz paquete de 5
15398978 203,2 mm WG-1235-8-5 500 MHz paquete de 5
15369008 178 mm WG-1241-7-5 600 MHz paquete de 5
15349028 178 mm WG-1242-7-5 700 MHz paquete de 5
15359028 203,2 mm WG-1242-8-5 700 MHz paquete de 5
15398798 178 mm WG-1208-7-5 200 MHz paquete de 5
15308808 203,2 mm WG-1208-8-5 200 MHz paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15379008 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 666009585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Diseñados para su uso rutinario en todos los espectrómetros de RMN, los tubos de RMN económicos Wilmad garantizan un ajuste perfecto a cualquier turbina de agitador y un fondo de RMN de cero
Fabricados en una instalación ISO9001:2008 de EE. UU.
  • La mejor tolerancia de diámetro externo del sector y una pared un 30 % más gruesa que cualquier producto de la competencia
  • Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
  • La inspección visual y física del 100 % del instrumento garantiza la calidad, incluidas las dimensiones físicas y los defectos de la superficie
  • Fabricados con vidrio de borosilicato; cumple las disposiciones de tipo 1 clase B de la norma ASTM E438, reconocido como N51A
  • El enfriamiento/calentamiento de estos tubos puede provocar roturas; para experimentos de RMN que impliquen refrigeración, calentamiento, muestras biológicas, técnicas de múltiples dimensiones, núcleos múltiples o DNP, consulte los tubos para RMN de precisión Wilmad
Especificaciones
Camber (Metric) 3,8 µm
Concentricity (Metric) 3,8 µm
Longitud (métrico) 203,2 mm
Material Borosilicate Glass
Diámetro exterior (métrico) 4,947 ± 0,019 mm
Diámetro interior (métrico) 4,1 mm
Intensidad de campo 600 MHz
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,43 mm
Modelo WG-1241-8-5