Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN económicos de pared fina
Tienda SP Scienceware ProductosBeschreibung
Fabricados en una instalación ISO9001:2008 de EE. UU.
- La mejor tolerancia de diámetro externo del sector y una pared un 30 % más gruesa que cualquier producto de la competencia
- Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
- La inspección visual y física del 100 % del instrumento garantiza la calidad, incluidas las dimensiones físicas y los defectos de la superficie
- Fabricados con vidrio de borosilicato; cumple las disposiciones de tipo 1 clase B de la norma ASTM E438, reconocido como N51A
- El enfriamiento/calentamiento de estos tubos puede provocar roturas; para experimentos de RMN que impliquen refrigeración, calentamiento, muestras biológicas, técnicas de múltiples dimensiones, núcleos múltiples o DNP, consulte los tubos para RMN de precisión Wilmad
Spezifikation
Spezifikation
| Camber (Metric) | 3,8 µm |
| Concentricity (Metric) | 3,8 µm |
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,947 ± 0,019 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,1 mm |
| Intensidad de campo | 600 MHz |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,43 mm |
| Modelo | WG-1241-7-5 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?