Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared media
Código de producto. 15368848 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
503-PS-7-5
503-PS-8-5
503-PS-9-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Intensidad de campo:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diámetro exterior (métrico):
4,9635 ± 0,0065 mm
4,9635 ± 0,0066 mm
4,9635 ± 0,0067 mm
4,9635 ± 0,0068 mm
4,9635 ± 0,0069 mm
4,9635 ± 0,0070 mm
4,9635 ± 0,0071 mm
4,9635 ± 0,0072 mm
4,9635 ± 0,0073 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo Diámetro exterior (métrico) unitSize
15368848 203,2 mm 504-PP-8-5 300 MHz 4,9635 ± 0,0069 mm paquete de 5
15388778 178 mm 503-PS-7-5 100 MHz 4,9635 ± 0,0065 mm paquete de 5
15308788 203,2 mm 503-PS-8-5 100 MHz 4,9635 ± 0,0066 mm paquete de 5
15318788 228,6 mm 503-PS-9-5 100 MHz 4,9635 ± 0,0067 mm paquete de 5
15358848 178 mm 504-PP-7-5 300 MHz 4,9635 ± 0,0068 mm paquete de 5
15378848 228,6 mm 504-PP-9-5 300 MHz 4,9635 ± 0,0070 mm paquete de 5
15388948 178 mm 524-PP-7-5 400 MHz 4,9635 ± 0,0071 mm paquete de 5
15398948 203,2 mm 524-PP-8-5 400 MHz 4,9635 ± 0,0072 mm paquete de 5
15308958 228,6 mm 524-PP-9-5 400 MHz 4,9635 ± 0,0073 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15368848 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 663020585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 51 µm
Concentricity (Metric) 152 µm
Longitud (métrico) 203,2 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (métrico) 4,9635 ± 0,0069 mm
Diámetro interior (métrico) 3,43 ± 0,17 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,77 mm
Modelo 504-PP-8-5