Learn More
Heidolph™ Cabezales de bomba de un solo canal SP Quick
Código de producto. p-7241851 Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,6 mm (grosor de la pared)
2,5 mm (grosor de la pared)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10130791
Marca: Heidolph™ 5271110000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cambios rápidos y prácticos del tubo
  • Pulsación baja gracias a un sistema de 5 rodillos
  • El cabezal de bomba incluye rodamientos de bolas
  • Rodillos de acero inoxidable
  • Dependiendo de la unidad y los tubos, el caudal varía de 0,38 a 3436 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal De 0,38 a 3436 ml/min
Para utilizar con Bombas monocanal; tubos (wt 1,6 mm)
Tamaño de los tubos 1,6 mm (grosor de la pared)
Tipo Cabezal de bomba