Descripción
- El tubo con ángulo de 60° y orificio grande ayuda a minimizar la acumulación de polvo.
- Polipropileno con certificación de la FDA; seguro para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
- Envasados individualmente; listos para un solo uso y eliminación
- Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 8 cm de diámetro interior |
| Capacidad (métrico) | 138 mL |
| Diámetro del tubo (métrico) | 1,5 cm de diámetro interior |
| Material | Polypropylene |
| Altura (métrico) | 8,3 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de polvo de control de calidad |
| Longitud del tubo (métrico) | 2,5 cm |
| Cantidad | 36/paq. |
| Tipo de producto | Filling Funnel (Powders) |