missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP-420, MedChemExpress

Código de producto. 16459737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459737 5 mg 5 miligramos
16467208 10 mg 10 miligramos
16423556 25 mg 25 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459737

Marca: Medchem Express HY16912

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SP-420 is a desferrithiocin analogue with iron-clearing efficiency with ICE value of 26.7; more potent than desferrithiocin.

SP-420 is a desferrithiocin analogue with iron-clearing efficiency with ICE value of 26.7

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SP-420
CAS 911714-45-9
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21NO6S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.92 mM)
SMILES O=C([C@]1(C)N=C(C2=CC=C(OCCOCCOC)C=C2O)SC1)O
Peso molecular (g/mol) 355.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.41
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.