missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ SP 100030
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7110808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18722689 50 mg 50 miligramos
18753419 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18722689

Marca: Tocris Bioscience™ 5309/50

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

NF-κB and AP-1 dual inhibitor

SP 100030 is a potent dual inhibitor of NF-κB and AP-1 transcriptional activity (IC50 = 50 nM). Blocks production of IL-2, IL-8 and TNF-α from Jurkat T cells. Inhibits cytokine production selectively in T cells; exhibits minimal inhibition of cytokine production in other cell types. Decreases arthritic severity in a mouse model of collagen-induced arthritis. Also ameliorates muscle wasting in a rat model of cancer cachexia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxamide
CAS 154563-54-9
Cantidad 50 mg
Objetivo NFkB/IkB Inhibitors
Fórmula molecular C14H5ClF9N3O
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.65
Pureza >99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.