missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX9a Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2868)
Descripción
SOX9a Recombinant Monoclonal Antibody for IHC
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SOX9a |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | HL2868 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| Alias de gen | 2010306G03Rik; AV220920; CMD1; CMPD1; mKIAA4243; SOX 9; Sox9; SOX-9; Sox9 transcription factor; SRA1; SRXX2; SRXY10; SRY (sex determining region Y)-box 9; SRY (sex determining region Y)-box 9 (campomelic dysplasia, autosomal sex-reversal); SRY (sex determining region Y)-box9; SRY (sex-determining region Y)-box 9 protein; SRY box 9; SRY-box 9; SRY-Box 9 ; SRY-box containing 9; SRY-box containing gene 9; SRY-box containing protein 9; SRY-box transcription factor 9; SRY-related HMG-box, gene 9; transcription activator Sox9; transcription factor SOX-9 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of zebrafish Sox9a. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?