missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX9 / SRY-box 9 Mouse, Clone: PCRP-SOX9-1E5, enQuireBio™

Código de producto. 15980888
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15980888 100 μg 100 microgramos
15970888 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15980888 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 6662MSM1P1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno SOX9 / SRY-box 9
Aplicaciones ELISA
Localización celular Nucleus
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-SOX9-1E5
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SOX9 protein
Peso molecular del antígeno 65kDa
Control positivo Pancreas
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6662
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.