Learn More
SOX7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SOX7 |
|---|---|
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16882525
|
Proteintech
23925-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16872525
|
Proteintech
23925-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. The encoded protein may act as a transcriptional regulator after forming a protein complex with other proteins. The protein may play a role in tumorigenesis. A similar protein in mice is involved in the regulation of the wingless-type MMTV integration site family (Wnt) pathway.Especificaciones
| SOX7 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P40646, Q9BT81 | |
| 20680, 83595 | |
| SOX7 Fusion Protein Ag10323 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SOX7 |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| SOX7, Transcription factor SOX 7 | |
| SOX7 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |