Learn More
SOX5 Monoclonal Antibody (OTI2A3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17502802
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17502802 30 μL 30 microlitros
17582792 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17502802 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504949S
Mouse Monoclonal Antibody
SOX5 Monoclonal antibody specifically detects SOX5 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno SOX5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SOX5
N.º de referencia del gen P35711
Alias de gen A730017D01Rik; AI528773; LAMSHF; L-SOX5; L-SOX5B; L-SOX5F; MGC35153; Sox5; Sox-5; Sox5-BLM isoform; Sox5l1; SRY (sex determining region Y)-box 5; SRY box 5; SRY-box 5; SRY-box containing gene 5; SRY-box containing gene 5-like 1; SRY-box transcription factor 5; SRY-related HMG-box 5 protein; transcription factor SOX-5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SOX5 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6660
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG3