missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX2 Antibody (rSOX2/1792), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08503UV
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SOX2 Monoclonal antibody specifically detects SOX2 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| SOX2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2 | |
| Recombinant fragment (within aa176-305) of human SOX2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P48431) | |
| 100 μg | |
| Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision | |
| 6657 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rSOX2/1792 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido