Learn More
Sotorasib, MedChemExpress
Código de producto. 16435606
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16435606 100 mg 100 miligramos
16491067 50 mg 50 miligramos
16454808 10 mg 10 miligramos
16427557 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16435606
Marca: Medchem Express HY114277
MedChemExpress Sotorasib (AMG-510) is a first-in-class, orally bioavailable, and selective KRAS G12C covalent inhibitor. Sotorasib irreversibly inhibits KRAS G12C by locking it in an inactive GDP-bound state. Sotorasib is the first KRAS G12C inhibitor in clinical development and leads to the regression of KRAS G12C tumors.
Sotorasib (AMG-510) is a first-in-class, orally bioavailable, and selective KRAS G12C covalent inhibitor. Sotorasib irreversibly inhibits KRAS G12C by locking it in an inactive GDP-bound state. Sotorasib is the first KRAS G12C inhibitor in clinical development and leads to the regression of KRAS G12C tumors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sotorasib
Forma física Powder
CAS 2296729-00-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30F2N6O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AMG-510
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (89.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (59.46 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
SMILES O=C(C=C)N1C[C@H](C)N(C2=NC(N(C3=C(C)C=CN=C3C(C)C)C4=C2C=C(F)C(C5=C(O)C=CC=C5F)=N4)=O)CC1
Peso molecular (g/mol) 560.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.59
Porcentaje de pureza 98.0%