Learn More
Thermo Scientific™ Serie de ultracentrífugas Sorvall ™ WX+
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15352177
Change view
Click to view available options
Descripción:
Ultracentrífuga Sorvall WX 100+
Ultracentrífuga Sorvall WX 80+
Ultracentrífuga Sorvall WX 90+
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
15352177 Ultracentrífuga Sorvall WX 90+ cada uno
15362177 Ultracentrífuga Sorvall WX 100+ cada uno
15342177 Ultracentrífuga Sorvall WX 80+ cada uno
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15352177
Marca: Thermo Scientific™ 75000090
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Maximice el espacio en su laboratorio con el tamaño reducido de la serie de ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+: centrifuga a una velocidad de hasta —1010017 .
Maximice el espacio en su laboratorio con el tamaño reducido de la serie de ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+. Con una capacidad para centrifugar de hasta 100.000 rpm, estas ultracentrífugas Sorvall WX+ ofrecen la velocidad y el rendimiento necesarios para sus aplicaciones de procesamiento de alto rendimiento. Además, los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™ son ligeros y resistentes a la fatiga, por lo que no es necesario reducir su velocidad a lo largo del tiempo. También disponen de una intuitiva interfaz de pantalla táctil de fácil acceso y una tolerancia de desequilibrio para reducir el tiempo de preparación.
  • Disponible en modelos de 80.000, 90.000 y 100.000 rpm con RFC de hasta 802.000 x g.
  • El poco espacio que ocupa es idóneo para los laboratorios con espacio limitado, mientras que la baja altura de la pletina (86,3 cm/33,9 pulgadas) hace fácil la carga y la descarga del rotor.
  • El diseño sin pernos simplifica en gran medida la instalación y ofrece flexibilidad para modificar su posición en las instalaciones
  • Sistema de rotores con bloqueo automático que ofrece la seguridad de que el rotor se bloqueará de forma segura y automática
  • Intuitiva pantalla táctil LCD a pleno color que facilita el funcionamiento y la programación. La pantalla gráfica de navegación sencilla, situada en la parte delantera del instrumento, permite acceder rápidamente a todas las funciones y los menús.
  • Controle el estado del instrumento desde cualquier punto del laboratorio con la barra luminosa de estado, nuestra barra LED de 47 cm de longitud multicolor y programable instalada en la parte frontal del instrumento para facilitar la visibilidad.
  • La compensación automática de equilibrado de los tubos acelera la preparación de muestras al permitir el equilibrado visual de las muestras de hasta 5 mm.
La amplia gama de rotores para la serie de ultracentrífugas Sorvall WX+ admite desde microtubos hasta frascos– de 250 ml, lo que da flexibilidad a las aplicaciones a medida que va evolucionando el enfoque de investigación del laboratorio.
Elija los rotores de fibra de carbono Fiberlite para una durabilidad inigualable y un alto rendimiento.
  • Su resistencia a la fatiga ofrece integridad estructural, lo que elimina la necesidad de disminuir o limitar la velocidad durante el ciclo de vida del rotor.
  • El diseño resistente a la corrosión protege de los daños causados por la humedad, los productos químicos, las soluciones alcalinas y otras sales del laboratorio.
  • Los rotores ligeros se caracterizan por una ergonomía mejorada para conseguir un entorno de trabajo más seguro y reducir al mínimo el riesgo de daños en las centrífugas.
  • Reparables
  • Inversión segura y respaldada por una garantía de 15 años†
Nuestras ultracentrífugas Sorvall WX+ optimizan su inventario actual de rotores al aceptar ultrarrotores de la mayoría de los principales fabricantes. Para obtener más información, consulte a su representante de ventas.
Complete su sistema de ultracentrífugas Sorvall WX+ con una versátil selección de tubos de ultracentrífugas, y proteja su inversión con una completa oferta de servicio y asistencia técnica.
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vel. máx 90000 rpm
RCF máx. 692,149 x g (890 rotor en T)
Requisitos eléctricos 208/240V/50/60 Hz
Perfil (aceleración/frenado) 10/11 (10 y punto inactivo)
Tipo Centrífuga de suelo
Refrigerado
Amperaje 16/20 A
Precisión de la velocidad de control ±2 rpm
Generación de calor 1 kW o menos
Altura exterior (imperial) 34,6 in
Altura exterior (métrico) 88 cm
Longitud (imperial) exterior 27,2 in
Longitud (métrico) exterior 69 cm
Nivel de ruido 51 dBA (a velocidad establecida, en condiciones de prueba interna) medidos a 1 m delante del instrumento
Tipo de sistema refrigerador Sistema de refrigeración de módulo térmico (sin CFC/HCFC/HFC), refrigeración termoeléctrica en estado sólido (sin CFC)
Anchura exterior (imperial) 31,1 in
Anchura exterior (métrico) 79 cm
Descripción Ultracentrífuga Sorvall WX 90+
Certificaciones/conformidad CE y cCSAus
Capacidad 6 x 250 mL
Fase Individual
Dimensiones (Al x An x F) 88 x 79 x 69 cm (34,6 x 31,1 x 27,2 pulg)
Peso neto 859,8 lb (390 kg)
Memoria para programas 1000 programas con centrifugaciones programadas
Estándares CE y cCSAus
Intervalo de temperatura 0°C a 40°C
Línea de productos Sorvall
Ambient Temperature Operating Range 10°C a 30°C
Características ecológicas Eficiencia energética, menos residuos