Learn More
Thermo Scientific™ Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Sorvall ST1 R Plus-MD, 208-240V H-Flex
Descripción
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El paquete de centrífuga basado en aplicaciones garantiza pedidos rápidos y cómodos de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico. Procese microplacas para PCR y tubos para recogida de muestras de sangre para la prueba de anticuerpos utilizada en los protocolos de diagnóstico COVID-19, todo ello en el mismo rotor y sin cambiar rotores ni pocillos. Contiene centrífuga, rotor H-Flex, cestillos, tapas de biocontención, adaptador de tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml (capacidad máxima de 84 x 5/7 ml), adaptadores de tubos para recogida de muestras de sangre de 10 ml (capacidad máxima de 66 x 10 ml), adaptadores para microplacas (capacidad máxima 10 estándar, 2 pocillos profundos).
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema de accionamiento | Motor de inducción de perfil bajo sin escobillas y accionamiento directo, con opción entre 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración |
| Características ecológicas | Menos residuos, eficiencia energética |
| Incluye | Números de pieza en paquete 75009380 (centrífuga), 75003300 (rotor), 75003301 (conjunto de cestillos), 75003302 (tapas), 75003307 (conjunto de adaptadores), 75003305 (conjunto de adaptadores) |
| Tipo | Serie de centrífugas de uso general |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.