Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17130589
Change view
Click to view available options
Refrigerado:
No
Sí
Dimensiones (Al x An x F):
36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg)
36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg)
Modelo:
Con certificación IVD
IVD
Solo para uso general
Tensión:
100/115/220/230 V
208/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Refrigerado Dimensiones (Al x An x F) Modelo Tensión unitSize
17130589 Sí 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg) IVD 208/230 V cada uno
17190579 No 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg) Con certificación IVD 100/115/220/230 V cada uno
17130599 No 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg) Solo para uso general 100/115/220/230 V cada uno
17170599 Sí 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg) Solo para uso general 208/230 V cada uno
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17130589
Marca: Thermo Scientific™ 75009380
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Interfaz de usuario estándar de diseño ergonómico y alto contraste con posibilidad de almacenar hasta 6 programas con un simple botón para aplicaciones rutinarias.
The ST1/ST1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
  • Facilidad de uso:
    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
    • El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
    Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
    • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
    Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
    • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
    Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
    Diseño para ahorrar espacio:
    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
    Bajo consumo energético:
    • Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controlador Microprocesador
Capacidad 4 x 400 ml con rotor TX-400
RCF máx. 25 830 xg de ángulo fijo con rotor Microlitro 30 x 2, 5580 xg con rotor TX-200
Vel. máx 15,200 rpm con F21-48x2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2
Refrigerado Sí
Pantalla LED
Sistema de accionamiento Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Características ecológicas Eficiencia energética, menos residuos
Incluye El rotor debe adquirirse por separado
Modelo IVD
Perfil (aceleración/frenado) 9 de aceleración/10 de frenado
Memoria para programas Hasta 6 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste
Rotor incluido No
Características de seguridad Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
Tipo Centrífuga de uso general
Ventilado/a Sí
Dimensiones (Al x An x F) 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg)
Tensión 208/230 V