Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga de suelo modelo serie MX Plus de Sorvall™
Código de producto. p-4528405
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60Hz
Descripción:
Microultracentrífuga Sorvall MX 120 Plus
Microultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Descripción unitSize
15360935 230 V, 50/60Hz Microultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus cada uno
15304482 230 V, 50/60Hz Microultracentrífuga Sorvall MX 120 Plus cada uno
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15360935
Marca: Thermo Scientific™ 50135643
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Realice experimentos con una capacidad superior en menos tiempo con la microultracentrífuga de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ de la serie MX Plus.
Realice experimentos con una capacidad superior en menos tiempo con la microultracentrífuga de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus. La tecnología de vanguardia combina el rendimiento a alta velocidad, la capacidad versátil de los rotores y el diseño compacto. Esta ultracentrífuga ofrece una excelente capacidad de procesamiento y un rendimiento de separación de muestras de hasta 1.048.000 x g.
Altas velocidades y bajos factores K:
  • Las velocidades máximas de 150.000 rpm o 120.000 rpm con diseños de rotores optimizados permiten tiempos de centrifugado total más cortos
Compactas y personales:
  • Tamaño reducido de 0,53 metros cuadrados (5,7 pies cuadrados) para facilitar la ubicación en el laboratorio sin ocupar un valioso espacio en el suelo
Funcionamiento silencioso:
  • Con niveles de ruido por debajo de 45 dBA, se puede trabajar junto a la unidad sin percibir su funcionamiento
Prestaciones versátiles:
  • Amplia gama de rotores y volúmenes de tubo para satisfacer diversos requisitos de las muestras
Fiabilidad robusta
  • El motor sin escobillas que no necesita mantenimiento y la protección contra desequilibrios en el rotor garantizan un rendimiento seguro
Información para pedidos:
Para satisfacer las necesidades de toda la gama de aplicaciones de procesamiento de pequeños volúmenes, la serie Sorvall MX Plus permite acoplar tubos de 0,2 a 30 ml con diversas opciones de rotores, como los rotores de ángulo fijo, basculantes y verticales. Todos los rotores se venden por separado.
Recomendada para:
  • Inmunodeficiencia humana (HIV, SRSV, rotavirus)
  • Orgánulos celulares (ribosomas, mitocondrias, microsomas)
  • Lipoproteínas
  • Nanopartículas
  • Ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vel. máx 150000 rpm
RCF máx. 1.048.680 x g
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Perfil (aceleración/frenado) 9/9, freno no accionado 9/9, freno no accionado
Tipo Centrífuga de suelo
Refrigerado
Amperaje 6 A
Precisión de la velocidad de control ±50 rpm
Generación de calor 0,7 kW
Altura exterior (imperial) 100,07 cm (39,4 pulg) (panel abierto), 85,09 cm (33,5 pulg) (panel cerrado)
Altura exterior (métrico) 100 cm (panel abierto), 85 cm (panel cerrado)
Nivel de ruido < 45 dBA
Tipo de sistema refrigerador Refrigeración termoeléctrica en estado sólido
Anchura exterior (imperial) 17,3 in
Anchura exterior (métrico) 44 cm
Fondo exterior (métrico) 49 cm
Descripción Microultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
Certificaciones/conformidad CCSAUS, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Capacidad 6 x 30 ml (con rotor S50A) o 4 x 7 ml (con rotor S50-ST)
Fase Individual
Dimensiones (Al x An x F) 100 cm (panel abierto)/85 cm (panel cerrado) x 44 x 49 cm
Peso neto 231 lb (105 kg)
Memoria para programas 10, cada uno con hasta 9 pasos
Estándares CCSAUS, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Intervalo de temperatura 0°C a 40°C
Línea de productos Sorvall
Ambient Temperature Operating Range 5°C a 35°C