Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga de suelo modelo serie MX Plus de Sorvall™
Description
Realice experimentos con una capacidad superior en menos tiempo con la microultracentrífuga de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus. La tecnología de vanguardia combina el rendimiento a alta velocidad, la capacidad versátil de los rotores y el diseño compacto. Esta ultracentrífuga ofrece una excelente capacidad de procesamiento y un rendimiento de separación de muestras de hasta 1.048.000 x g.
Altas velocidades y bajos factores K:
- Las velocidades máximas de 150.000 rpm o 120.000 rpm con diseños de rotores optimizados permiten tiempos de centrifugado total más cortos
Compactas y personales:
- Tamaño reducido de 0,53 metros cuadrados (5,7 pies cuadrados) para facilitar la ubicación en el laboratorio sin ocupar un valioso espacio en el suelo
Funcionamiento silencioso:
- Con niveles de ruido por debajo de 45 dBA, se puede trabajar junto a la unidad sin percibir su funcionamiento
Prestaciones versátiles:
- Amplia gama de rotores y volúmenes de tubo para satisfacer diversos requisitos de las muestras
Fiabilidad robusta
- El motor sin escobillas que no necesita mantenimiento y la protección contra desequilibrios en el rotor garantizan un rendimiento seguro
Información para pedidos:
Para satisfacer las necesidades de toda la gama de aplicaciones de procesamiento de pequeños volúmenes, la serie Sorvall MX Plus permite acoplar tubos de 0,2 a 30 ml con diversas opciones de rotores, como los rotores de ángulo fijo, basculantes y verticales. Todos los rotores se venden por separado.
Recomendada para:
- Inmunodeficiencia humana (HIV, SRSV, rotavirus)
- Orgánulos celulares (ribosomas, mitocondrias, microsomas)
- Lipoproteínas
- Nanopartículas
- Ácidos nucleicos
Specifications
Specifications
| Vel. máx | 120000 rpm |
| RCF máx. | 770.460 x g |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60Hz |
| Perfil (aceleración/frenado) | 9/9, freno no accionado 9/9, freno no accionado |
| Tipo | Centrífuga de suelo |
| Refrigerado | Sí |
| Amperaje | 6 A |
| Precisión de la velocidad de control | ±50 rpm |
| Generación de calor | 0,7 kW |
| Altura exterior (imperial) | 100,07 cm (39,4 pulg) (panel abierto), 85,09 cm (33,5 pulg) (panel cerrado) |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.