Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para microtubos Sorvall™
Código de producto. 12883312 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microtubos de 0,2 ml
Microtubos de 0,5/0,6 ml
Para microtubos de 0,25/0,4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12883312 Microtubos de 0,2 ml paquete de 24
11828362 Microtubos de 0,5/0,6 ml paquete de 24
11818362 Para microtubos de 0,25/0,4 ml paquete de 24
3 options
Código de producto. 12883312
Marca: Thermo Scientific™ 76003750
Acepta tubos de 0,2 a 0,6 ml mediante adaptadores Thermo Scientific™ Sorvall™.
Aloja tubos de 0,2 a 0,6 ml mediante adaptadores de microtubos Thermo Scientific™ Sorvall™.
Información sobre pedidos:
Se venden en paquetes de 24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Microtubos de 0,2 ml
Color Gris
N.° por paquete 24