Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas de bancos de sangre Sorvall™ BP 8 y 16
Descripción
Gracias a una capacidad mejorada de 16 bolsas de sangre de 500 ml y un diseño fácil de usar, las NUEVAS centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 y 16 permiten trabajar con grandes volúmenes de forma más fácil y cómoda con los protocolos validados y de conformidad con normativas mundiales.
También ofrecemos una gama de adaptadores que permiten la centrifugación de los tubos y microplacas más comunes, utilizando el mismo cuerpo del rotor y cestillos ovalados (75003964).
- Dispone de dos modelos, lo que ofrece flexibilidad para seleccionar rotores de mayor capacidad o que se adapten a los flujos de trabajo existentes, con una opción de 4 rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™:
- Para necesidades de procesamiento de sangre de normales a intermedias, seleccione la centrífuga Sorvall BP 8 que proporciona una capacidad de 6 bolsas de sangre de 550 ml y, mediante el uso del mismo sistema de cestillos, puede ampliarse a 8 bolsas de 550 ml
- Para necesidades de procesamiento de sangre elevadas, elija la centrífuga Sorvall BP 16 con capacidad para 12 bolsas de sangre de 500 ml, ampliable a 16 bolsas de 500 ml con la misma selección de cestillos
- Logre resultados reproducibles con la función Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), ajustando automáticamente el tiempo de funcionamiento para tener en cuenta las variaciones de aceleración.
Seguridad y eficiencia integradas
- Diseño compacto y mejoras ergonómicas con un cómodo botón pulsador que permiten optimizar el uso diario de la centrífuga:
- Apertura y cierre automáticos de la puerta de la centrífuga de delante a atrás con la función Thermo Scientific™ Auto-Door™
- Apertura y cierre de la tapa del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid ™ con guardado de la tapa
- Thermo Scientific™ Auto-ID permite la detección y programación inmediatas del rotor mediante la identificación instantánea del rotor ahorrando tiempo y protegiendo la integridad de las muestras.
- La interfaz Thermo Scientific™ Centri-Touch™ con pantalla brillante, de alta visibilidad y fácil de usar con guantes simplifica la configuración de los ciclos. Se ha mejorado aún más con controles de acceso como el inicio de sesión de usuario con protección con contraseña y la conversión de protocolos existentes Thermo Scientific™ Centri-Cross™.
Garantía
2 años en la unidad; 5 años en el tren de potencia (eje del motor y transmisión); 5 años en refrigeración
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6 bolsas de sangre de 550 ml y 8 de 550 ml |
| Vel. máx | 5,000 rpm |
| Tipo de controlador | Pantalla táctil Centri-Touch |
| Dimensiones (Al x An x F) | 39.9 x 32.1 x 35.4 in. (101.5 x 81.6 x 90.0 cm) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Características ecológicas | Eficiencia energética, menos residuos |
| Peso neto | 1025.2 lb. (465 kg) |
| Estándares | EN 61010-1 3.ª edición, IEC 61010-2-020 3.ª edición, IEC 61010-2-101 3.ª edición, EN 61326-1 Clase B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485 |
| Intervalo de temperatura | De –20 °C a +40 °C, ajustable a 1 °C |
| Tipo | Centrífuga de banco de sangre |
| Mostrar más |