Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga de bioprocesamiento Sorvall™ BIOS 16
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6698038
Change view
Click to view available options
Tensión:
220/230/240 V
380/400/415 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión unitSize
15550204 220/230/240 V cada uno
15570204 380/400/415 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15550204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007685
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Mejore la productividad y el rendimiento de sus métodos de separación y purificación con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16.
La centrífuga Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 se ha diseñado para métodos de bioprocesamiento de alta calidad de recogida, separación y purificación que requieren reproducibilidad y trazabilidad entre los ciclos.Cuenta con mayor capacidad, de hasta 16 litros de volumen de muestra, y con un tamaño compacto y unas funciones innovadoras que optimizan las operaciones, maximizan la productividad y simplifican la eficacia.
Procesamiento de muestras de alto rendimiento
  • Es compatible con una amplia gama de aplicaciones y métodos con flexibilidad para seleccionar rotores de mayor capacidad o flujos de trabajo existentes. Elija entre 4 juegos de cestillos basculantes y rotores Thermo Scientific™ con la opción de ampliar a los cestillos con revestimiento de níquel Thermo Scientific™ Dura-Coat™  más duraderos:
    • Rotor basculante de 6 x 1000 ml
    • Rotor basculante de 8 x 1000 ml
    • Rotor basculante de 6 x 2000 ml
    • Rotor basculante de 8 x 2000 ml
  • Logre resultados reproducibles con la función Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), ajustando automáticamente el tiempo de funcionamiento para tener en cuenta las variaciones de aceleración.
Seguridad y eficiencia integradas
  • Tamaño reducido y mejoras ergonómicas con un cómodo botón pulsador que permiten optimizar el uso diario de la centrífuga:
    • Apertura y cierre automáticos de la puerta de la centrífuga de delante a atrás con la función Thermo Scientific™ Auto-Door™
    • Apertura y cierre de la tapa del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ con guardado de la tapa
  • Thermo Scientific™ Auto-ID permite la detección y programación inmediatas del rotor mediante la identificación instantánea del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
  • La interfaz Thermo Scientific™ Centri-Touch™ con pantalla brillante, de alta visibilidad y fácil de usar con guantes simplifica la configuración de los ciclos. Se ha mejorado aún más con controles de acceso como el inicio de sesión de usuario con protección con contraseña.
Las normativas de cumplimiento y seguridad mundiales más actualizadas
  • Con certificación UL y CE
  • Aprobada por la FDA estadounidense
Garantía
Unidad de 2 años, tren de accionamiento de 5 años (eje motor y accionamiento), refrigeración de 5 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 x 2000 mL
Vel. máx 5400 rpm
Tipo de controlador Pantalla táctil Centri-Touch
Dimensiones (Al x An x F) 101,5 x 81,6 x 90,0 cm (39,9 x 32,1 x 35,4 pulg)
Frecuencia 50/60 Hz
Peso neto 1025,2 lb (465 kg)
Intervalo de temperatura De –20 °C a +40 °C, ajustable a 1 °C
Tipo Centrífuga
Tensión 220/230/240 V
Línea de productos Sorvall
Refrigerado Sí
RCF máx. 8.500 x g
Función operativa En el inicio, en movimiento, arranque programado
Tiempo de actividad 99 h 59 m y 59 s (incremento de 1 s)
Certificaciones/conformidad UL, CE, FDA
Descripción Centrífuga Sorvall BIOS 16
Requisitos eléctricos 200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásico
Sistema de accionamiento Tecnología de accionamiento sin escobillas con par de torsión alto DuraFlex
Integrador de ACE Sí
Tecnología ecológica Apagado de refrigeración cuando se abre la puerta, rotores con protección Eco-Spin
Función de preenfriamiento Sí
Garantía 2 años = unidad, 5 años = tren de potencia (eje motor y accionamiento), 5 años = refrigeración
Generación de calor <2 kW
Tolerancia de desequilibrio 125 g en cargas opuestas
Otras funciones Selección de varios idiomas, vídeos de formación integrados, registro de usuarios, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, ID automática de rotor, visualización de desequilibrio en pantalla, exceso de temperatura, cámara de acero inoxidable, pantalla de orientación para mensajes de error
Ciclos de pasos Sí, 30 tipos de perfil/velocidad/tiempo, hasta 3 etapas cada uno
Perfil (aceleración/frenado) Perfiles de emulación múltiples: 11 de aceleración, 12 de desaceleración