Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall BIOS 16
Código de producto. p-7084745 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tubo:
Cónicos
Frasco cónico de 500 ml
Microplacas estándar o placa Deepwell
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml
N.º de lugares:
1
11
26
5 microplacas o 1 placa DW
52
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Product Code. Tipo de tubo N.º de lugares unitSize
17820695 Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml 52 cada uno
17168728 Cónicos 26 cada uno
17287164 Cónicos 11 paquete de 2
17700125 Microplacas estándar o placa Deepwell 5 microplacas o 1 placa DW cada uno
17297164 Frasco cónico de 500 ml 1 paquete de 2
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17820695
Brand: Thermo Scientific™ 75003341
This item is not returnable. View return policy
Adapters (set of 2 adapters) for Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 centrifuges
Adapters dedicated to Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 centrifuges, dedicated to large volume and bioprocessing applications. These adapters fit into the 2000 mL buckets of the 6x2000 mL rotor (Part Number 75003962) and 2000 mL buckets of the 8x2000 mL rotor (Part number 75003982) equipped with 2000 mL buckets (Part number 75003964). They are available as set of 2 adapters.
Las centrífugas Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 incluyen características que no solo ayudan a mejorar la fiabilidad, sino que las hacen mucho más sencillas de usar. Tanto si necesita una capacidad excepcional como un alto rendimiento para la flexibilidad en las aplicaciones, ofrecen funciones que ayudarán —a maximizar la productividad, y cuando se combinan con nuestro tamaño para espacio reducido, una de estas opciones es perfecta para su instalación de bioprocesamiento. Estos adaptadores se ajustan a los cestillos de 2000 ml del rotor de 6 x 2000 ml (número de pieza 75003962) y a los cestillos de 2000 ml del rotor de 8 x 2000 ml (número de pieza 75003982) equipados con cubos de 2000 ml (número de pieza 75003964). Estos adaptadores están disponibles como conjunto de 2 adaptadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Adapter
Tipo de tubo Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml
Para utilizar con (equipo) Tubos de recogida de muestras de sangre
N.º de lugares 52
N.° por paquete 2