Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor basculante de 4 puestos y cestillos redondos
Código de producto. 10113732 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tubo:
15 ml DIN
7 ml DIN
7 ml de sangre
Cónicos
Microtubo
Tamaño del tubo:
1,5/2 ml
15 mL
15 ml
50 mL
7 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tubo Tamaño del tubo unitSize
10113732 Cónicos 15 ml cada uno
10469502 Cónicos 50 mL cada uno
10573992 15 ml DIN 15 mL cada uno
10260452 Microtubo 1,5/2 ml cada uno
10351192 7 ml de sangre 7 mL cada uno
10289871 7 ml DIN 7 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10113732 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007621
Para su uso con rotor de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo redondo 75-002-002
Para su uso con rotor de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo redondo 75-002-002
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Cónicos
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante de 4 posiciones con cestillo redondo
Tamaño del tubo 15 ml