Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor oscilante de 4 posiciones y cestillos rectangulares
Código de producto. 10140941 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tubo:
15 ml DIN
Cónicos
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de tubo unitSize
10140941 15 ml DIN cada uno
10216842 Tubo de toma de muestras de sangre de 15 ml cada uno
10059430 Cónicos 1 PCS
3 options
Código de producto. 10140941
Marca: Thermo Scientific™ 75005322
Para su uso con rotor de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo rectangular 75-002-001
Para su uso con rotor basculante de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo rectangular 75-002-001
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo 15 ml DIN
Para utilizar con (equipo) Rotor oscilante de 4 plazas con cestillo angular