Learn More
Sorting Nexin 31 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
220.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | Sorting Nexin 31 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18656897
|
Novus Biologicals
NBP3-06489-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18621207
|
Novus Biologicals
NBP3-06489-50ul |
50 μg |
220.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sorting Nexin 31 Polyclonal antibody specifically detects Sorting Nexin 31 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Sorting Nexin 31 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS, pH7.0 | |
| 169166 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| MGC39715, sorting nexin 31, sorting nexin-31 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Sorting Nexin 31 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |