missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sortilin Antibody (latozinemab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30158821
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30158821 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30158821

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328314JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Sortilin Monoclonal antibody specifically detects Sortilin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sortilin
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon latozinemab
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95LDLCQ6, Neurotensin receptor 3, NT3NTR3, sortilin, sortilin 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno Sortilin/ SORT1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6272
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.