Learn More
WTW™ Tampones de calibración y mantenimiento SORT/TPL/G
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15354912
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 x 3 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15354912 250 x 3 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15354912
Marca: WTW™ 108824
La calibración y el mantenimiento son surtidos completos para la calibración y el mantenimiento de electrodos. La solución de limpieza de pepsina se utiliza para eliminar las proteínas que contienen precipitación de los diafragmas, el 3 molar de KCI como solución de almacenamiento o relleno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sort/Tpl/Trace
Cantidad 250 x 3 mL
Incluye Tampón 4/7/10.01 (250 ml cada uno), 3 mol/L KCl (250 ml), solución de limpieza de pepsina (250 ml)
compliance-icons
Nombre del producto
  • PEP/pH
Palabra de advertencia
  • Atención
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH208-Contiene pepsin A. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pepsin A