Learn More
Branson Ultrasonics™ Disruptor celular Sonifier™ SFX250/SFX550
Descripción
La interfaz fácil de usar permite la monitorización en proceso de variables clave, incluidos tiempo, alimentación, energía, temperatura (requiere sonda de temperatura opcional) y el progreso del experimento .
- Ultrasonidos continuos o pulsados
- El convertidor de alta eficiencia y montaje en soporte no requiere refrigeración interna
- El modo de micropuntas limita la amplitud al 70 % para prolongar la vida útil de la herramienta
- Control de temperatura real (requiere sonda de temperatura independiente)
- Modo de tiempo o energía con pulso de energía
- Indicador de progreso del experimento
- El SFX250 procesa muestras de 0,2 a 500 ml
- El SFX550 procesa muestras de 0,2 a 1000 ml
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Homogeneizador celular |
| Tensión | 240 V |
| Vataje | 250 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras, disrupción celular, dispersión de nanopartículas, mezcla, homogeneización, ADN, lisis celular, extracción de proteínas |
| Incluye | Suministro eléctrico, convertidor de 20 kHz, asta roscada de 1,27 cm, cable de alimentación, manual, juego de llaves |
| Modelo | SFX250 |
| Peso (imperial) | 14 lb |
| Peso (métrico) | 6,3 kg |