Learn More
Branson Ultrasonics™ Astas de homogeneizador Sonifier™, 12,7 mm (0,5 pulg) de diámetro, configuración roscada, asta escalonada con cuerpo roscado
Código de producto. p-3205227
Change view
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 10 a 250 ml
De 25 a 500 mL
Diámetro de la punta (métrico):
13 mm
19 mm
Intensidad:
Alto
Medio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Diámetro de la punta (métrico) Intensidad unitSize
10654375 De 10 a 250 ml 13 mm Alto cada uno
10254494 De 25 a 500 mL 19 mm Medio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654375 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor 101147037
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con homogeneizadores celulares Sonifier S-250 y S-450
Para su uso con homogeneizadores celulares Sonifier S-250 y S-450
Transmita energía ultrasónica a una solución.
Fabricación en titanio
Asta de alta ganancia
Asta escalonada con cuerpo roscado (22-020-860)
  • El extremo roscado del asta permite la fijación de micropuntas.
  • Incluye punta plana extraíble.
  • Se puede utilizar con accesorios roscados, como una celda de flujo continuo.
Asta de alta ganancia (22-309-787)
  • Proporciona mayor amplitud a diámetros de 1,9 y 2,5 cm que astas escalonadas similares.
  • No se puede utilizar con accesorios atornillados.
  • Especificaciones
    amplitud 21-145 μm
    Tipo de producto Asta de homogeneizador
    Intervalo de volumen (métrico) De 10 a 250 ml
    Diámetro de la punta (imperial) 1,9 cm (1 x 2 pulg)
    Diámetro de la punta (métrico) 13 mm
    Material Titanio
    Para utilizar con (aplicación) Perfectas para transmitir energía ultrasónica a una solución
    Para utilizar con (equipo) Disruptor celular Sonifier™ S-250 y S-450
    Intensidad Alto