Learn More
Branson Ultrasonics™ Astas de homogeneizador Sonifier™, 12,7 mm (0,5 pulg) de diámetro, configuración roscada, asta escalonada con cuerpo roscado
Código de producto. 10254494
Change view
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 10 a 250 ml
De 25 a 500 mL
Diámetro de la punta (métrico):
13 mm
19 mm
Intensidad:
Alto
Medio
Unit Size:
cada uno
Product Code. Intervalo de volumen (métrico) Diámetro de la punta (métrico) Intensidad unitSize
10254494 De 25 a 500 mL 19 mm Medio cada uno
10654375 De 10 a 250 ml 13 mm Alto cada uno
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10254494
Brand: Branson Ultrasonics™ 101147035
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con homogeneizadores celulares Sonifier S-250 y S-450
Para su uso con homogeneizadores celulares Sonifier S-250 y S-450
Transmit ultrasonic energy into a solution.
Titanium construction
High Gain Horn
Step Horn with Threaded Body (22-020-860)
  • Tapped horn end enables attachment of microtips
  • Includes removable flat tip
  • Can be used with screw-on accessories, such as a continuous flow cell
High Gain Horn (22-309-787)
  • Provides higher amplitude at 0.75 and 1 in. diameters (1.9 and 2.5cm) than similar step horns
  • Cannot be used with screw-on accessories
  • Specifications
    amplitud 19 to 130 μm
    Tipo de producto High Gain Disruptor Horn
    Intervalo de volumen (métrico) De 25 a 500 mL
    Diámetro de la punta (imperial) 3/4 in.
    Diámetro de la punta (métrico) 19 mm
    Material Titanio
    Para utilizar con (aplicación) Perfectas para transmitir energía ultrasónica a una solución
    Para utilizar con (equipo) Disruptor celular Sonifier™ S-250 y S-450
    Intensidad Medio