missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sonidegib diphosphate, MedChemExpress
Descripción
Sonidegib diphosphate (Erismodegib diphosphate) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sonidegib diphosphate |
| CAS | 1218778-77-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H32F3N3O11P2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Erismodegib diphosphateLDE225 diphosphateNVP-LDE225 diphosphate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (146.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.25 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)C(C(C=C2)=CC=C2OC(F)(F)F)=CC=C1)NC3=CC=C(N=C3)N4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 681.49 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?