Descripción
Q800R3 es un paquete completo que incluye un enfriador para controlar la temperatura, un sistema operativo digital con memoria programable, ultrasonidos de alta intensidad y carcasa para reducir el sonido.
- Las muestras se pueden cizallar en diversos tamaños de fragmento (de 150 bp a 3 kb).
- El sistema es compatible con tubos de muestras disponibles en el mercado y es capaz de procesar hasta 18 muestras a la vez.
- Las diversas opciones de gradilla de tubos pueden alojar volúmenes de muestras de 50 μl a 1 ml utilizando una variedad de tubos de muestras estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de cizallamiento de ADN y cromatina |
| Tensión | 110 V |
| Hertz | 20 kHz |
| Vataje | 750 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15,25 x 8 x 8,5 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Cizallamiento de ADN para secuenciación de próxima generación, cizallamiento de cromatina, ChIP, secuenciación de ChIP, secuenciación de ARN, extracción de proteínas, lisis celular |
| Incluye | Generador, convertidor, asta ultrasónica, sistema de rotación, enfriador, cables, tubos, gradilla de 12 tubos de 0,5 ml, garantía de 2 años |
| Temporizador | De 1 s a 10 h |