missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonic Hedgehog/Shh Antibody (05), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141658
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30141658 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30141658 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP306169CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sonic Hedgehog/Shh Monoclonal antibody specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sonic Hedgehog/Shh
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 05
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (Uniprot#: Q15465; Met1-Gly197).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Signaling Pathway, Stem Cells, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6469
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.