missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Sonelokimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17718913
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17718913 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17718913 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA542290

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt. Isotype of this product is: VH-VH'-VH.

Sonelokimab is a biosimilar that targets ALB,IL17A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sonelokimab Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1.42 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 30mM histidine with 10% sucrose, 0.02% Tween 80 and no preservative; pH 5.8
Alias de gen M-1095; MSB-0010841
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human ALB,IL17A.
Método de purificación Metal-chelate chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype VH-VH
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.