missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SON Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30042931
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30042931 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30042931

Marca: Novus Biologicals™ NBP330739APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SON Polyclonal antibody specifically detects SON in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SON
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen BASS1C21orf50, Bax antagonist selected in saccharomyces 1, DBP5, DBP-5, FLJ33914, KIAA1019SON3, Negative regulatory element-binding protein, NREBPNRE-binding protein, Protein DBP-5, protein SON, SON DNA binding protein, SON DNA-binding protein, KIAA101910FLJ21099
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SON fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6651
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.