missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Somatostatin R2/SSTR2 Antibody (SSTR2/7532) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20936JF669
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Somatostatin R2/SSTR2 Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin R2/SSTR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Somatostatin R2/SSTR2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| somatostatin receptor 2, somatostatin receptor type 2, SRIF-1, SS2R, SS-2-R, SS2-R | |
| Recombinant fragment (around aa 169-369) of human Somatostatin R2/SSTR2 (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Cancer, Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 6752 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b λ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SSTR2/7532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido