missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Somatostatin R2/SSTR2 Antibody (SSTR2/7532), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145619
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30145619 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30145619 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP320936CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Somatostatin R2/SSTR2 Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin R2/SSTR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Somatostatin R2/SSTR2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SSTR2/7532
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen somatostatin receptor 2, somatostatin receptor type 2, SRIF-1, SS2R, SS-2-R, SS2-R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 169-369) of human Somatostatin R2/SSTR2 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cancer, Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6752
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.