Learn More
Thermo Scientific™ Somatostatin 28 (1-12)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 1244.34 |
| Tipo de producto | Somatostatin 28 (1-12) |
| Cantidad | 10 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu |
For Research Use Only