Learn More
Thermo Scientific™ Somatostatin 28 (1-12)
Código de producto. 15448199
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
15448199 10 mg 10 miligramos
15438199 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15448199
Marca: Thermo Scientific™ J66730.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 1244.34
Tipo de producto Somatostatin 28 (1-12)
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu
For Research Use Only