Descripción
- Superan en rendimiento a todos los nitrilos existentes en pruebas de permeación
- Cada guante se ha sometido a una prueba de presión de aire de forma individual
- Todos los guantes se han sometido a una prueba de fugas
- Certificación ISO 9001
- Estándares superiores de seguridad para la manipulación de productos químicos de alto riesgo
- Ideales para el refinado de petróleo y aceite, análisis de laboratorio, la limpieza y la industria de la impresión
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Red |
| Cut Resistance Rating | Nivel 0 |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.0165 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.42 mm |
| Mostrar más |