Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo rojos Solvex™ Premium
Código de producto. 11781583 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11781583 7 12 pares
12415170 10 12 pares
12495160 8 12 pares
11761583 9 12 pares
12425170 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11781583 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 37900070BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una mayor solidez y resistencia química superior. Los guantes de inmersión de nitrilo rojo Ansell Edmont™ Solvex™ serie 37-900 establecen un nuevo estándar para el rendimiento mecánico, con una resistencia inigualable a la abrasión y la perforación, casi el doble que el nitrilo más utilizado actualmente.
  • Superan en rendimiento a todos los nitrilos existentes en pruebas de permeación
  • Cada guante se ha sometido a una prueba de presión de aire de forma individual
  • Todos los guantes se han sometido a una prueba de fugas
  • Certificación ISO 9001
  • Estándares superiores de seguridad para la manipulación de productos químicos de alto riesgo
  • Ideales para el refinado de petróleo y aceite, análisis de laboratorio, la limpieza y la industria de la impresión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001, CATEGORÍA III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Clasificación EPI de categoría III
Aplicaciones Industrial
Color Rojo
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0.0165 in.
Palm Thickness (Metric) 0.42 mm
Tipo de producto Guantes Premium
Tamaño 7
Grosor (imperial) 0.0165 in.
Grosor (métrico) 0,42 mm
Estilo de puño de los guantes Recto
Cantidad 12/paq.
Resistente a Protección contra líquidos y productos químicos
Serie 37-900
Longitud (métrico) 380 mm