Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde Solvex™ serie 37-695
Código de producto. 12690862 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12690862 10 12 pares
11751593 7 12 pares
12600872 11 12 pares
12610872 8 12 pares
11761593 9 12 pares
5 options
Código de producto. 12690862
Marca: Ansell™ 37695100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde resulte crucial la resistencia a productos químicos.
  • Guantes industriales
  • Guantes resistentes a productos químicos y muy cómodos para una amplia gama de aplicaciones
  • Totalmente reutilizables, con una resistencia a la abrasión sin precedentes
  • Ofrecen comodidad para el usuario
  • Aprobados para su uso con alimentos
  • Revestimiento de algodón, que reduce el sudor para el usuario
  • El compuesto de nitrilo de alto rendimiento proporciona una excelente resistencia química y solidez
  • Ofrecen una buena protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
  • Aptos para aplicaciones de limpieza de alta resistencia
  • Altos niveles de flexibilidad, comodidad y destreza
Aplicaciones:
  • Todas las aplicaciones de procesamiento de alimentos que tienen contacto con los alimentos
  • Entrega de piezas a una línea de producción
  • Llenado, mezcla y carga de materias primas
  • Operaciones de forja
  • Trabajos de bombeo generales
  • Manipulación de mercancías entrantes
  • Manipulación de productos salientes: latas, recipientes, envases a granel y cajas de cartón
  • Carga y descarga de equipos de procesamiento
  • Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas
  • Apertura de hornos y drenaje de bombas, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
  • Pintura
  • Supervisión del funcionamiento
  • Análisis
  • Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de procesamiento
  • Soldadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 10
Grosor (métrico) 0,42 mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Aterciopelado
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 37-695