Descripción
- Guantes industriales
- Guantes resistentes a productos químicos y muy cómodos para una amplia gama de aplicaciones
- Totalmente reutilizables, con una resistencia a la abrasión sin precedentes
- Ofrecen comodidad para el usuario
- Aprobados para su uso con alimentos
- Revestimiento de algodón, que reduce el sudor para el usuario
- El compuesto de nitrilo de alto rendimiento proporciona una excelente resistencia química y solidez
- Ofrecen una buena protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
- Aptos para aplicaciones de limpieza de alta resistencia
- Altos niveles de flexibilidad, comodidad y destreza
Aplicaciones:
- Todas las aplicaciones de procesamiento de alimentos que tienen contacto con los alimentos
- Entrega de piezas a una línea de producción
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Operaciones de forja
- Trabajos de bombeo generales
- Manipulación de mercancías entrantes
- Manipulación de productos salientes: latas, recipientes, envases a granel y cajas de cartón
- Carga y descarga de equipos de procesamiento
- Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas
- Apertura de hornos y drenaje de bombas, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
- Pintura
- Supervisión del funcionamiento
- Análisis
- Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de procesamiento
- Soldadura
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 11 |
| Grosor (métrico) | 0,42 mm |
| Guantes con puño de color | Verde |
| Mostrar más |