Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde Solvex™ serie 37-695
Código de producto. 11751593 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11751593 7 12 pares
12690862 10 12 pares
12600872 11 12 pares
12610872 8 12 pares
11761593 9 12 pares
5 options
Código de producto. 11751593
Marca: Ansell™ 37695070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde resulte crucial la resistencia a productos químicos.
  • Guantes industriales
  • Guantes resistentes a productos químicos y muy cómodos para una amplia gama de aplicaciones
  • Totalmente reutilizables, con una resistencia a la abrasión sin precedentes
  • Ofrecen comodidad para el usuario
  • Aprobados para su uso con alimentos
  • Revestimiento de algodón, que reduce el sudor para el usuario
  • El compuesto de nitrilo de alto rendimiento proporciona una excelente resistencia química y solidez
  • Ofrecen una buena protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
  • Aptos para aplicaciones de limpieza de alta resistencia
  • Altos niveles de flexibilidad, comodidad y destreza
Aplicaciones:
  • Todas las aplicaciones de procesamiento de alimentos que tienen contacto con los alimentos
  • Entrega de piezas a una línea de producción
  • Llenado, mezcla y carga de materias primas
  • Operaciones de forja
  • Trabajos de bombeo generales
  • Manipulación de mercancías entrantes
  • Manipulación de productos salientes: latas, recipientes, envases a granel y cajas de cartón
  • Carga y descarga de equipos de procesamiento
  • Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas
  • Apertura de hornos y drenaje de bombas, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
  • Pintura
  • Supervisión del funcionamiento
  • Análisis
  • Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de procesamiento
  • Soldadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 7
Grosor (métrico) 0,42 mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Aterciopelado
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 37-695