Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster resistentes a disolventes
Código de producto. 17990670
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 1,9 in
22,86 mm x 22,86 mm (An x Al)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 280
Código de producto. 17990670
Marca: Brady™ 170774
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquete fácilmente placas de pocillos y portaobjetos de laboratorio con el material de etiqueta de poliéster de alto rendimiento B-488. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil duradera de Brady.
  • Producto especializado: perfecto para aplicaciones de laboratorio en las que la durabilidad frente a las condiciones ambientales y químicas es un factor clave
  • Producto duradero: diseñado para resistir temperaturas extremas y la exposición breve a productos químicos, como, por ejemplo, el xileno, el DMSO y el etanol
  • Producto adhesivo: fabricado en adhesivo acrílico permanente que ofrece una fijación segura a superficies planas y suaves, como, por ejemplo, el acero inoxidable y el polipropileno
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969 y CSA
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL Recognized to UL969, CSA Accepted
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Top
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling
Para utilizar con (equipo) BMP41, BMP51, M511
Cantidad 160 Labels/Cartridge
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +320°F
Grosor (imperial) 0.0037 in.
Dimensions (LxW) 0,25 x 1,9 in
Longitud (imperial) 0.25 in.
Anchura (imperial) 1.9 in.
Anchura (métrico) 4.8 cm
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Alternate Part Number M4-81-488