Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions for perfectION™ Combined ISE
Código de producto. p-4676283 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
Electrolito BIon perfectION Electrolito B
Electrolito perfectION CIon Electrolito C
Electrolito perfectION DIon Electrolito D
Electrolito perfectION EIon Electrolito E
Electrolito perfectION Electrolito FIon F
Aplicaciones:
Cloruro, cianuro, plomo o plata/sulfuro
Cobre, yoduro
Nitrato
Plata
Potasio
Tamaño de la unidad:
300 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de solución de llenado Aplicaciones unitSize
12681296 Electrolito perfectION Electrolito FIon F Nitrato 300 ml
12651296 Electrolito perfectION CIon Electrolito C Plata 300 ml
12641296 Electrolito BIon perfectION Electrolito B Cloruro, cianuro, plomo o plata/sulfuro 300 ml
12671296 Electrolito perfectION EIon Electrolito E Potasio 300 ml
12661296 Electrolito perfectION DIon Electrolito D Cobre, yoduro 300 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12681296 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51344755
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Solución de referencia recomendada para sustituir el electrolito en los electrodos selectivos de iones.
  • Mantenga los niveles de electrolito altos mediante un rellenado regular, cuando la sonda esté sumergida, el nivel de electrolito debe ser siempre superior al de la muestra.
  • La recarga o sustitución periódicas de la solución de electrolito es necesaria para mantener un buen rendimiento del electrodo.
  • Consulte la tabla anterior para asegurarse de que se selecciona el electrolito adecuado para obtener valores de medición precisos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aplicaciones Nitrato
Tipo de solución de llenado Electrolito perfectION Electrolito FIon F
Modelo Electrolito iónico perfectION E, 5 x 60 ml
Incluye 5 x 60 mL
Para utilizar con (equipo) Electrodo perfectION: Nitrato
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 60°C
Tipo Solución ISE combinada para perfectION
Identifiant produit
  • perfectION Ion Electrolyte F
Catégorie de danger
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Mention de danger
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Conseils de prudence
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium Sulfate, Silver Chloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.